42183
Melting point standard 182.5-184.5°C
analytical standard
Synonyme(s) :
p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
182-184 °C (±0.3°C)
182-185 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Documented with certificates of analysis and safety data sheet
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup