Key Documents
41144
Supelco
β-Alanine
analytical standard
Synonyme(s) :
β-Ala, Acide 3-aminopropionique
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro Beilstein :
906793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Couleur
white to off-white
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
β-Alanine is a rate-limiting precursor of carnosine, a cytoplasmic dipeptide which is present in human skeletal muscles in high concentrations.
Application
β-Alanine may be used as a reference standard for the determination of β-alanine in:
  • Potato tubers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • Human plasma, urine, and cerebrospinal fluid samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  • Striatal microdialysis samples by high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD) with ortho-phthalaldehyde-mercaptoethanol derivatization.
  • Fermented soybean paste, Cheonggukjang, by GC-MS operating in selected-ion monitoring (SIM) mode and principal component analysis (PCA).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
βLa β-alanine, acide β−aminé, est un constituant de l'acide pantothénique et représente l'acide aminé cinétiquement limitant dans la biosynthèse des dipeptides antioxydants à groupe histidinyle, à savoir la carnosine et l'ansérine. Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLe flux de β-alanine joue un rôle cytoprotecteur en maintenant la stabilité osmotique des organismes marins, des embryons de souris pré-implantation et des cellules de mammifères exposées à un stress hypoxique.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
A rapid, sensitive method for quantitative analysis of underivatized amino acids by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Le A, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 944(1), 166-174 (2014)
Simultaneous analysis of metabolites in potato tuber by gas chromatography-mass spectrometry
Roessner U, et al.
The Plant Journal, 23(1), 131-142 (2000)
Metabolite profiling of Cheonggukjang, a fermented soybean paste, during fermentation by gas chromatography-mass spectrometry and principal component analysis
Park MK, et al.
Food Chemistry, 122(4), 1313-1319 (2010)
Rapid and sensitive step gradient assays of glutamate, glycine, taurine and $\gamma$-aminobutyric acid by high-performance liquid chromatography-fluorescence detection with o-phthalaldehyde-mercaptoethanol derivatization with an emphasis on microdialysis samples
Piepponen TP and Skujins A
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 757(2), 277-283 (2001)
?-Alanine supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic contraction bouts in trained sprinters
Derave W, et al.
Journal of Applied Physiology, 103(5), 1736-1743 (2007)