36625
2,3,6-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
OTFNCXLUCRUNCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable