327778
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 90,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mw 90,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Description générale
Polystyrene (for GPC, 90,000) is one of the synthetic thermoplastics, used in a broad-range of applications because of its properties like cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Weathering of Polymers (1983)