Principaux documents
318744
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue solution
0.04 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H9Br4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
691.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.04 wt. % in H2O
Technique(s)
titration: suitable
pH
3.0-4.6, yellow to blue
Densité
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Clé InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Bromophenol Blue is a tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Rapid transfer of DNA from agarose gels to nylon membranes.
Reed KC and Mann DA.
Nucleic Acids Research, 13, 7207-7221 (1985)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et.al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)