236756
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 710, 1000-1400 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel de silice, Davisil® grade 710, pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Qualité
Davisil® grade 710
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
475-560 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille moy. des particules
10.0-14.0 μm
Dimension de pores
0.7-0.9 cm3/g pore volume
50-76 Å
pH
6.0-7.0 (5% in slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable