Principaux documents
22185-U
Seringue Hamilton®, série 7000 modifiée Microlitre, à collet moleté
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga (bevel tip)
Caractéristiques
Sample contained in needle (no dead volume)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 86259
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
0.5 μL
Description générale
  • Injection rapide de volumes minuscules
  • La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
problème de volume mort
  • Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable