217417
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Synonyme(s) :
AmberChrom™ 1X8 chloride form, AmberChrom™ 1X8-100 ion exchange resin
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Dowex 1X8 chloride form,
Description
cross-linkage 8%
Niveau de qualité
Forme
beads
Réticulation
8 % cross-linked
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
Humidité
43-48%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
50-100 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns
- in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column.
- to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography.
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.