Principaux documents
21395
Seringue Hamilton®, série 1800 Gastight®
1801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84877
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Description générale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
  • Idéales pour les matériaux corrosifs, radioactifs et stériles
  • Fourreau amovible minimisant le transfert de chaleur de la main vers l′échantillon, et qui facilite le maniement de la
seringue
  • Précision et reproductibilité de ± 1 %
  • Faciles à réparer
Application
It was used in calibration of detector to remove mercury [Hg] vapour during determination of Hg in patches of scale by Laser ablation system.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Coupling laser ablation and atomic fluorescence spectrophotometry: An example using mercury analysis of small sections of fish scales.
Beaudin, Luc, Sophia C. Johannessen, and Robie W. Macdonald
Analytical Chemistry, 82.21, 8785-8788 (2010)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)