Principaux documents
20919
Seringue Hamilton®, aiguille amovible, série 700
75RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 75RN 5,0 UL
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87930
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Description générale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)