Principaux documents
20795-U
Seringue Hamilton®, série 800, aiguille soudée
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Description
Microliter
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84852
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Description générale
  • Mêmes performances de qualité que la série 700, avec des avantages supplémentaires
  • Long fourreau métallique amovible et facile à réparer
  • Axe du piston résistant à la courbure
  • Précision de ± 1 % du volume total
  • Limite de température: 50 °C pour les aiguilles scellées, 115 °C pour les aiguilles amovibles
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Dan Wang et al.
Marine drugs, 18(7) (2020-07-08)
The 27-amino acid (aa)-long d-conotoxin TxVIA, originally isolated from the mollusc-hunting cone snail Conus textile, slows voltage-gated sodium (NaV) channel inactivation in molluscan neurons, but its mammalian ion channel targets remain undetermined. In this study, we confirmed that TxVIA was