Key Documents
20692
Seringue Hamilton®, série 1000 Gastight®, LTN (aiguille soudée)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81517
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 mL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.