20682
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille spécifique
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 701N 10 UL PT#3 Unitaire
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
26s ga (blunt tip)
Caractéristiques
needle type SN (special needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80383
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne 701SNR
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales