07579
Poly(éthylene glycol)-blocage-poly(propylène glycol)-blocage-poly(éthylene glycol)
surfactant, non-ionic
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Impuretés
≤0.5% water
Pf
56-61 °C
Indice d'hydroxyle
6‑9 mg KOH/g
Application(s)
detection
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable