07260
6-Aminohexanoic acid
≥98.5% (NT)
Synonyme(s) :
6-Aminocaproic acid, 6-ACA, Aca, Acp, Aha, Ahx, acikaprin, afibrin, amicar, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (NT)
Pf
207-209 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
404.6 - 408.2 °F
Point d'éclair (°C)
207 - 209 °C