05567
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
Clé InChI
VZVQOWUYAAWBCP-FIBGUPNXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable