Principaux documents
DNALIG-RO
Roche
ADN ligase T4
solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
Synonyme(s) :
adn ligase, t4
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
Escherichia coli (NM 989)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
recombinant form of the enzyme from T4 phage
Forme
solution
Activité spécifique
~3000 units/mg protein
Conditionnement
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
4-22 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
activity assay: suitable
pH optimal
7.2-7.8
Température de stockage
−20°C
Description générale
L′ADN ligase T4 DNA catalyse la formation de liaisons phosphodiester entre les extrémités 3′-hydroxyl- et 5′-phosphate avoisinantes dans l′ADN double brin. Les coupures simple brin dans l′ADN double brin sont également fermées par l′ADN ligase T4.
Contenu du kit
ADN ligase T4, fournie avec tampon de ligation 10x concentré avec ATP.
Spécificité
Inactivation à la chaleur : L′enzyme peut être inactivée en la chauffant (65 °C, 10 minutes).
Application
Ligation des fragments d′ADN à extrémités cohésives et franches.
Qualité
Qualité
L′absence de désoxyribonucléases et d′exonucléases a été testée conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Définition de l'unité
Une unité d′ADN ligase T4 DNA est l′activité enzymatique qui convertit 1 nmol 32P de pyrophosphate en matière absorbable par Norit en 20 minutes à +37 °C. Une unité correspond à 0,2 U selon le test de résistance à l′exonuclease III. Tampon de dilution : Tris/HCl à 50 mM, dithioérythritol à 10 mM, Albumine de sérum bovin à 500 μg/ml, pH 7,6 (+25 °C).
Activité volumique : 1 x 103 U/ml ; 5 x 103 U/ml
Notes préparatoires
Activateur : Mg2+ (10 mM), DTT
Solution de travail : Pour diluer cette enzyme, Roche recommande d′utiliser un tampon contenant les mêmes composants que le tampon de stockage : Tris-HCl 20 mM, KCl 60 mM, EDTA 1 mM, dithiothréitol 5 mM, glycérol 50 % (v/v), pH 7,5 (à 4 °C).
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Johanna Viiri et al.
PloS one, 8(7), e69563-e69563 (2013-08-08)
Age-related macular degeneration (AMD) is the most common reason of visual impairment in the elderly in the Western countries. The degeneration of retinal pigment epithelial cells (RPE) causes secondarily adverse effects on neural retina leading to visual loss. The aging
Haoyi Wang et al.
Nature protocols, 3(10), 1569-1577 (2008-09-20)
We present a protocol for a novel method for identifying the targets of DNA-binding proteins in the genome of the yeast Saccharomyces cerevisiae. This is accomplished by engineering a DNA-binding protein so that it leaves behind in the genome a
Anthony Simmons et al.
Nature protocols, 1(6), 2688-2700 (2007-04-05)
Genetic redirection of lymphocytes that have been engineered to recognize antigens other than those originally programmed by their rearranged germlines is a potentially powerful immunotherapeutic tool. The rationale for the protocol described here is that many cancers and persistent or