Principaux documents
XX2504707
Millipore
Joint torique pour vanne 3 voies
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicon O-ring
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Entrée
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Utilisable en association avec les systèmes de filtration Millipore
Application
Bière, eau en bouteille, produits cosmétiques, analyse de produits pharmaceutiques, tests de biocharge, analyse de la qualité de l'eau