XX1002535
Joints plats revêtus de PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Description générale
KITS DE 25 mm
25 mm – XX1002500
Le support filtre en Pyrex pour micro-analyses est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume en vue d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(Référence – Description)
XX1002514 – Entonnoir, 15 ml, verre borosilicaté
XX1002503 – Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002502 – Base en verre fritté avec bouchon, 25 mm
Caractéristiques et avantages :
•Lignes de graduation indiquant clairement le volume de l'échantillon
•Support filtre disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de contamination (ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
25 mm – XX1002530
Le support filtre en Pyrex pour micro-analyses est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume en vue d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(Référence – Description)
XX1002532 – Bouchon pour base et grille en acier inoxydable
XX1002503 – Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002502 – Base en verre fritté avec bouchon, 25 mm
Caractéristiques et avantages :
•Lignes de graduation indiquant clairement le volume de l'échantillon
•Support filtre disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de la contamination (ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
Accessoires 25 mm
25 mm – XX1002514, XX1002505, XX1002502, XX1002532, XX1002535, XX1002503, XX1002508
Le support filtre en Pyrex pour micro-analyses est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume en vue d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Cet article est un accessoire du support filtre en Pyrex pour micro-analyses
Caractéristiques et avantages :
•Lignes de graduation indiquant clairement le volume de l'échantillon
•Support filtre disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de la contamination (ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
25 mm – XX1002500
Le support filtre en Pyrex pour micro-analyses est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume en vue d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(Référence – Description)
XX1002514 – Entonnoir, 15 ml, verre borosilicaté
XX1002503 – Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002502 – Base en verre fritté avec bouchon, 25 mm
Caractéristiques et avantages :
•Lignes de graduation indiquant clairement le volume de l'échantillon
•Support filtre disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de contamination (ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
25 mm – XX1002530
Le support filtre en Pyrex pour micro-analyses est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume en vue d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(Référence – Description)
XX1002532 – Bouchon pour base et grille en acier inoxydable
XX1002503 – Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002502 – Base en verre fritté avec bouchon, 25 mm
Caractéristiques et avantages :
•Lignes de graduation indiquant clairement le volume de l'échantillon
•Support filtre disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de la contamination (ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
Accessoires 25 mm
25 mm – XX1002514, XX1002505, XX1002502, XX1002532, XX1002535, XX1002503, XX1002508
Le support filtre en Pyrex pour micro-analyses est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume en vue d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Cet article est un accessoire du support filtre en Pyrex pour micro-analyses
Caractéristiques et avantages :
•Lignes de graduation indiquant clairement le volume de l'échantillon
•Support filtre disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de la contamination (ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.