XITXSP180
Tuyau de rechange, 100'
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
1 in.
25 mm
Largeur
12 in.
Profondeur
12 in.
Poids
16 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany