Principaux documents
XFUF07601
Millipore
Cellule à agitation résistante aux solvants, pour membranes de 76 mm
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Synonyme(s) :
Cellule résistante aux solvants, Cellule à agitation, 76 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 1 mL
Paramètres
10-300 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
16.5 cm (6.5 in.)
Diamètre
11 cm
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
40 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette cellule à agitation est destinée aux applications nécessitant une compatibilité avec les solvants.. Elle est disponible en deux tailles. Certains aldéhydes, cétones (acétone par exemple) et éthers/esters aliphatiques sont susceptibles de réduire la durée de vie des joints toriques en fluorocarbone. Veuillez contacter Millipore pour de plus amples informations.
  • Cylindre en verre borosilicate et composants en PTFE pour une large compatibilité
  • Autoclavable avec la membrane en place
  • Ouverture de la plaque supérieure pour accéder au contenu sans démontage
  • Nombre réduit de composants, ce qui facilite le nettoyage et le montage
  • >Pour disques de filtration de 76 mm
Applications
Concentration et échange de tampon en présence de solvants organiques
Application
Dessalage de protéines, purification de protéines, concentration de protéines.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Xiaoping Wang et al.
Chemosphere, 256, 127099-127099 (2020-05-30)
Membrane fouling is an issue of concern due to the hydrophobic properties of polyethersulfone (PES) membrane when applied in water treatment. In this work, a facile hydrothermal method was utilized to synthesize hierarchical flower-like structured molybdenum disulfide nanosheets (HF-MoS2 NSs)