Key Documents
XF5423050
Millipore
Pompe à vide Millivac-Mini, 230 V
Synonyme(s) :
Mini Vacuum Pump, Vacuum Pump
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
eCl@ss :
32012303
Nomenclature NACRES :
NB.24
Entrée CA/CC
230 V, 50 Hz
Niveau de qualité
Matériaux
EPDM rubber membrane
Ryton® head
fluoroelastomer valve
Fabricant/nom de marque
Millivac
Hauteur
14.1 cm
Longueur
22.6 cm
Largeur
9 cm
Poids
1.9 kg
Raccords
inlet hose connector for 4 mm I.D. tubing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les pompes à vide Millivac Mini et Maxi sont compactes et ne demandent aucune maintenance. Elles assurent une source constante de vide pour la filtration et autres applications de laboratoire. La conception brevetée du diaphragme a permis de réduire la taille de la pompe par rapport à celle des modèles traditionnels.
•Utilisez la pompe Millivac Mini pour filtrer de l'eau et des solutions aqueuses.
•Utilisez la pompe Millivac Maxi pour filtrer de grands volumes ou des solutions visqueuses.
•La pompe Millivac Maxi est étanche à l'air, son diaphragme est revêtu de PTFE et elle résiste aux gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs.
•Aucune des deux pompes ne nécessite de lubrification et aucune n'est antidéflagrante.
Caractéristiques et avantages :
•Pas besoin de lubrification
•Modèle silencieux et compact qui n'empiète pas sur l'espace libre de la paillasse
•La pompe Millivac Maxi est étanche à l'air, son diaphragme est revêtu de PTFE et elle résiste aux gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs.
Applications :
Pompe Millivac Mini pour l'eau et les solutions aqueuses ; pompe Millivac Maxi pour les gros volumes ou les solutions visqueuses.
Principe
Sous vide
Informations légales
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP