VPMD103NB1
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Device Modus 1.3
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
Hauteur
13.56 cm (5.34 in.)
Longueur
18.62 cm (7.33 in.)
Largeur
9.22 cm (3.63 in.)
Taille du dispositif
1.3 in.
Surface de filtration
0.22 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccords
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
Description générale
Les dispositifs Viresolve Pro Modus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille pilote à moyenne. Le dispositif Viresolve® Pro Device Modus 1.3 offre une surface de filtration de 0,22 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Caractéristiques et avantages
- Fabrication à grande échelle
- Deux formats de taille différents
- Joints intégrés
- Possibilité d'empiler les unités sur le support Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (jusqu'à 7 unités)
- Repères d'alignement sur chaque unité pour limiter les erreurs durant l'installation
- Circuit de fluide à usage unique entièrement jetable
- Appareils testés à 100 % par diffusion air/eau et test de gaz binaires
- Modèles Shield / Shield H testés à 100 % contre les aérosols
Autres remarques
- Rétention : parvovirus
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : purification des protéines
- Usage prévu : clairance virale
- Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
- Stockage : à conserver à température ambiante.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Après rinçage contrôlé avec 50 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais