TW-5ML-B
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-273, monoclonal
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable