Key Documents
TANK00200
Milli-Q
Système de stockage et de distribution
200 L storage tank (no relay) for AFS® systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Synonyme(s) :
Réservoir de stockage de 200 l (sans transmetteur)
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
polyethylene reservoir
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
H × l × P
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
Capacité
200 L
Volume
200 L
200000 mL
Compatibilité
for use with AFS®
Description générale
Ce réservoir de stockage d'une capacité de 200 l assure une protection efficace contre les contaminants en suspension dans l'air, afin de maintenir dans le temps la pureté de l'eau stockée. Ce réservoir permet de stocker l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
Application
Une solution optimale pour le stockage de l'eau pure.
Caractéristiques et avantages
  • Le réservoir en polyéthylène (PE) ne relargue qu'une quantité minime de composés organiques.
  • Un filtre évent installé sur le réservoir protège l'eau contre les particules, les bactéries et le CO2 dissous.
  • Un trop-plein aseptique maintient la qualité de l'eau en évitant une rétro-contamination due à la vidange.
  • Le fond conique du réservoir assure une vidange complète et facilite le rinçage durant la décontamination, tandis que la surface intérieure lisse limite la formation d'un biofilm.
  • Un couvercle hermétiquement clos empêche l'air non filtré d'entrer.
  • Un module de décontamination automatique (ASM) optionnel empêche la croissance bactérienne et la formation d'un biofilm à l'intérieur du réservoir pendant le stockage.
  • La pompe de distribution est directement contrôlée par le système d'eau et délivre un débit pouvant aller jusqu'à 40 l/min.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany