SPR0LS001
Pack de purification SmartPak®
For use with RiOs™ 3/5 Water Purification System
Synonyme(s) :
Pack de purification SmartPak® RO 5 LT
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SmartPak®
Compatibilité
for use with RiOs™
Description générale
Cette cartouche de rechange est utilisée pour prétraiter l'eau d'alimentation en éliminant efficacement les contaminants qu'elle contient.
Application
La cartouche SmartPak®-RO simple (avec membrane d'OI intégrée) est aisément et rapidement remplaçable.
Informations légales
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany