Principaux documents
SLFGL25BS
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-FG, Filtre pour seringue avec membrane en PTFE Fluoropore®, Filtre pour seringue en PTFE, 0,2 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PTFE membrane
blue PVC housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
gas
mild organic solvent(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Application(s)
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filtre pour seringue stérile d'un diamètre de 25 mm avec une membrane en PTFE hydrophobe de 0,2 µm de dimension de pores, avec sortie Luer-Lok, stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Produit conditionné en packs de 50.
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique
  • Non toxique et apyrogène
  • Support bidirectionnel
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany