A propos de cet article
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Millipore
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
mol wt
calculated mol wt 586.46 g/mol
packaging
vial of 1 mg
manufacturer/tradename
Millipore
storage condition
protect from light
growth mode
N/A
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Le colorant bicolore BioTracker™ pour les interactions mitochondries-lysosomes dans les cellules vivantes (Coupa) est une sonde fluorescente utilisée pour détecter les interactions mitochondries-lysosomes (Chen, 2020).
Les interactions mitochondries-lysosomes sont fondamentales pour les processus de l'homéostasie cellulaire. Les mitochondries et les lysosomes ont des interactions uniques qui impliquent le transfert de métabolites. La pathogenèse de certaines maladies peut être liée à cette importante interaction subcellulaire (Chen, 2020). La sonde pour cellules vivantes BioTracker™ est une sonde moléculaire unique, perméable aux cellules et sensible à la viscosité, capable de surveiller les interactions entre les mitochondries et les lysosomes dans les cellules vivantes. Grâce à la conversion de la fluorescence, cette sonde bicolore BioTracker™ peut marquer simultanément les mitochondries avec une fluorescence bleue et les lysosomes avec une fluorescence rouge.
Propriétés spectrales
Images de fluorescence obtenues par λex = 405 nm et émission à 450 nm (Mitochondries) et λex = 561 nm et émission à 590 nm (Lysosomes)
Référence
Chen, Qixin, et al. "A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells." Nature Communications 11.1 (2020): 1-10."
Les interactions mitochondries-lysosomes sont fondamentales pour les processus de l'homéostasie cellulaire. Les mitochondries et les lysosomes ont des interactions uniques qui impliquent le transfert de métabolites. La pathogenèse de certaines maladies peut être liée à cette importante interaction subcellulaire (Chen, 2020). La sonde pour cellules vivantes BioTracker™ est une sonde moléculaire unique, perméable aux cellules et sensible à la viscosité, capable de surveiller les interactions entre les mitochondries et les lysosomes dans les cellules vivantes. Grâce à la conversion de la fluorescence, cette sonde bicolore BioTracker™ peut marquer simultanément les mitochondries avec une fluorescence bleue et les lysosomes avec une fluorescence rouge.
Propriétés spectrales
Images de fluorescence obtenues par λex = 405 nm et émission à 450 nm (Mitochondries) et λex = 561 nm et émission à 590 nm (Lysosomes)
Référence
Chen, Qixin, et al. "A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells." Nature Communications 11.1 (2020): 1-10."
Application
Pureté > 98 % confirmée par HPLC. Identification confirmée par RMN du proton, LC-MS et analyse élémentaire.
Features and Benefits
Sonde moléculaire bicolore (bleue et rouge) pour visualiser les interactions entre mitochondries et lysosomes pendant la mitophagie.
Physical form
Produit lyophilisé. Solide brun.
Preparation Note
Conserver à -20 °C, desséché et à l'abri de la lumière. Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Other Notes
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable