Merck
SCT111
Kit pour prolifération cellulaire avec colorant bleu BioTracker 405 SE
Live cell imaging cell proliferation kit used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Les kits pour prolifération cellulaire BioTracker SE diffusent passivement dans les cellules vivantes et servent à marquer les cellules sur le long terme. Ce sont initialement des esters non fluorescents de colorants réagissant avec les amines, qui sont convertis en colorants fluorescents par les estérases intracellulaires. Les colorants réagissent ensuite de manière covalente avec les groupements aminés des protéines intracellulaires, formant des conjugués fluorescents qui sont retenus dans la cellule. Immédiatement après le marquage, une population à forte fluorescence est détectée par cytométrie en flux. Chaque division cellulaire qui se produit après le marquage est révélée par l'apparition, sur l'histogramme de cytométrie en flux, d'un nouveau pic dont la fluorescence est plus faible que celle du pic de la précédente division (Figure 1). Les colorants de prolifération cellulaire peuvent être utilisés pour suivre les divisions cellulaires in vivo ou in vitro. Le marquage résiste à la fixation et à la perméabilisation en vue de l'immunomarquage suivant. Les colorants de prolifération cellulaire peuvent aussi servir à marquer uniformément le cytoplasme cellulaire pour la microscopie, ou à marquer les cellules afin de quantifier leur nombre avec un lecteur de microplaque.
Propriétés spectrales
Absorbance : 408 nm
Émission : 452 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Kit pour prolifération cellulaire destiné à l'imagerie de cellules vivantes utilisé pour marquer par fluorescence les cellules dans les applications de cytométrie en flux.
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Physical form
Liquide
Preparation Note
Conserver le kit pour prolifération cellulaire avec colorant bleu BioTracker 405 SE à -20 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture. Idéalement, la solution-mère de DMSO 5 mM doit être préparée le jour-même de l'utilisation. Des aliquotes peuvent être stockées en vue d'un usage ultérieur, mais leur activité est susceptible de diminuer avec le temps. Les colorants doivent être ajoutés au tampon aqueux juste avant le marquage.
Analysis Note
Propriétés spectrales
Absorbance : 408 nm
Émission : 452 nm
Other Notes
1. 10 flacons de colorant bleu BioTracker 405 SE (100 nmol) (réf. CS224590)
2. 1 flacon de DMSO anhydre (500 µl) (CS224588)
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.