Key Documents
SCT047
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes BioTracker Cystine-FITC
Live cell imaging dye that measures cystine uptake at the single cell level used to detect glutathione (GSH) synthesis, reactive oxygen species (ROS) detoxification, T-cell activation and B-cell development.
Synonyme(s) :
Cellular cystine uptake detection, Live cell imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'absorption de la cystine permet l'accumulation de la cystéine nécessaire à la synthèse du glutathion et à la détoxification des espèces réactives de l'oxygène (ROS). Après l'absorption de cystine dans le cytoplasme, l'environnement intracellulaire réducteur conduit à la séparation d'une molécule de cystine en deux molécules de cystéine. Une fonction clé de la cystéine est de maintenir les réserves cellulaires de glutathion (GSH). L'absorption de cystine est également requise pour l'activation des lymphocytes T et le développement des lymphocytes B.
Le colorant BioTracker Cystine-FITC est une sonde fluorescente verte pour l'imagerie de cellules vivantes ; il mesure l'absorption de la cystine au niveau de cellulaire. La sonde a été utilisée pour mesurer l'activation des lymphocytes T à l'aide de méthodes traditionnelles et d'imagerie par cytométrie en flux.
Propriétés spectrales
Absorbance : 450 nm
Émission : 525 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmée par RMN du proton, LC-MS, HPLC et analyse élémentaire
Masse molaire : 625,65 g/mol
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant pour cellules vivantes BioTracker Cystine-FITC à -20 °C, déshydraté et à l'abri de la lumière
Remarque : centrifuger brièvement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Peter J Siska et al.
Journal of immunological methods, 438, 51-58 (2016-09-07)
T and B lymphocytes undergo metabolic re-programming upon activation that is essential to allow bioenergetics, cell survival, and intermediates for cell proliferation and function. To support changes in the activity of signaling pathways and to provide sufficient and necessary intracellular