Merck
SCC438
Lignée de cellules d′adénocarcinome pulmonaire humain Calu-3
Synonyme(s) :
Lignée de cellules Calu-3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41106514
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
vial of >1X10⁶ cells
Quality Level
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Chaque flacon contient au moins > 1 × 10E6 cellules viables.
  • Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR humain de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • L'origine humaine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, la souris, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Les cellules sont exemptes de contamination aux mycoplasmes.
Le cancer du poumon est la cause la plus fréquente de décès lié au cancer dans le monde1. Malgré les progrès technologiques et thérapeutiques réalisés, il reste largement répandu. L'adénocarcinome, qui prend naissance dans les cellules productrices de mucus de l'organisme, est la sous-catégorie la plus courante de cancer primitif du poumon. Il représente environ 40 % de tous les cas de cancer du poumon2. L'adénocarcinome est très agressif et généralement diagnostiqué à des stades plus avancés, ce qui se traduit par un faible taux de survie.
L'adénocarcinome s'accompagne d'une multitude de difficultés en raison de sa résistance aux traitements courants tels que la radiothérapie et la chimiothérapie. La combinaison de plusieurs formes de traitement aide à surmonter ces obstacles. La lignée cellulaire Calu3 peut contribuer à la découverte de traitements médicamenteux potentiels et s'est révélée utile en imitant des conditions in vivo3. Cette similarité a permis de nombreuses applications pharmaceutiques, notamment le transport de médicaments, l'étude du dépôt d'aérosols, les études de libération contrôlée et l'identification d'interactions médicamenteuses potentielles4. Les caractéristiques de la lignée cellulaire Calu3 permettent la mise en œuvre d'une méthode in vitro basique de développement de nouveaux médicaments dans un modèle d'épithélium respiratoire.
Source
La lignée cellulaire Calu3 a été établie en isolant des cellules présentes dans l'épanchement pleural d'un homme caucasien de 25 ans atteint d'un adénocarcinome pulmonaire5.
Références
1. Semin Ultrasound CT MR 2019, 40(3): 255-264.
2. Cell Death Dis 2018, 9(2): 117.
3. J. Control Release 2003, 87(1-3): 131-138.
4. Expert Opin Drug Deliv 2013, 10(9): 1287-1302.
5. J. Natl Cancer Inst 1977, 59(1): 221-226.
Features and Benefits
Les caractéristiques de la lignée cellulaire Calu3 permettent la mise en œuvre d'une méthode in vitro basique de développement de nouveaux médicaments dans un modèle d'épithélium respiratoire.
Preparation Note
À conserver dans l'azote liquide. Les organoïdes peuvent être repiqués au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Other Notes
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SCC43804065267115528