Key Documents
SCC284
Sigma-Aldrich
Lignée de cellules épithéliales mammaires de souris EpH4
EpH4 mouse mammary epithelial cell line is a versatile system for studying a spectrum of morphological transformation spanning breast cancer metastasis, EMT, and hormonal regulation.
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Application(s)
cell analysis
Description générale
Les cellules épithéliales mammaires sont un modèle de plasticité cellulaire, c'est-à-dire de capacité à subir des changements morphologiques variés. L'un des aspects significatifs des tumeurs d'origine mammaire est la transition mésenchymato-épithéliale (MET), qui entraîne le comportement migratoire nécessaire à la formation de métastases (1). La plasticité cellulaire rend les modèles de cellules épithéliales mammaires précieux pour l'étude de la malignité du cancer du sein, en plus de la régulation hormonale de la différenciation et de la polarisation des cellules épithéliales.
Eph4 est une lignée cellulaire spontanément immortalisée dérivée de cellules épithéliales mammaires murines primaires (2). Les cellules EpH4 peuvent être amenées à synthétiser des protéines de lait, telles que les caséines, après induction par des hormones lactogènes telles que la prolactine, l'hydrocortisone et l'insuline. Pour une maintenance normale, les cellules Eph4 doivent être cultivées à haute densité (semi-confluence) et repiquées avant d'atteindre la confluence pour éviter la polarisation et la culture sélective de cellules uniques. Les cellules Eph4 post-confluence subissent une polarisation et la formation d'hémicystes ou structures en forme de dôme caractérisées par un transport unidirectionnel des ions (3).
<bold>Source :</bold>
La lignée cellulaire Eph4 est un clone spontanément immortalisé dérivé des cellules épithéliales mammaires primaires d'une souris BALB/c femelle.
Domaine de recherche :
Cancer
Origine de la lignée cellulaire
Cellules épithéliales de souris.
Conditionnement
&≥ 1×106 cellules/flacon
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique (Academic Use Agreement) et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1