OP15
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
liquid, clone 3B5, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2-3 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker, heat or trypsin pre-treatment required, see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory 2, 215.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable