Merck
MSPHEAD01
Système d′ouverture MicropreSure®
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
316L stainless steel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
water monitoring, clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
Milliflex® Plus Pump
shipped in
ambient
General description
La tête Micropresure® Opener est un adaptateur de tête de pompe conçu pour les dispositifs d'échantillonnage par filtration en ligne Micropresure®. En réduisant la procédure d'échantillonnage à quelques étapes simples en circuit fermé, le dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne Micropresure® améliore l'analyse microbiologique de l'eau purifiée au point de puisage. La tête MSOpener est compatible avec la pompe Milliflex® Plus. La tête montée de série sur la pompe Milliflex® Plus peut être retirée pour être remplacée par la tête MSOpener.
Application
La tête MSOpener est un accessoire de la pompe Milliflex® Plus qui est utilisé pour la filtration des échantillons dans les tests de biocharge, l'analyse des produits pharmaceutiques et le contrôle de la qualité de l'eau.
Preparation Note
Méthode de stérilisation
Autoclavable
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany