MSHAWGS48
Échantillonneur MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, single packaging, suitable for liquid cultivation
Synonyme(s) :
Unités de filtration MicropreSure®, Pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Système clos permettant un échantillonnage précis
- Collecte et analyse microbiologique fiables et rapides en cours de procédé
- Analyse de gros volumes
- Échantillonnage discret ou continu
- Sans assemblage ni stérilisation préalable
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing