Key Documents
MHA00MRS2
Millipore
Bouillon de De Man, Rogosa et Sharpe
capacity 2 mL, For final product testing or in-process testing, for lactic acid bacteria, input: beverage(s)
Synonyme(s) :
Bouillon MRS
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
clear red-brown
Entrée
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
pH
6.5±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Lactobacillus brevis
Lactobacillus fermenti
lactic acid bacteria
Description générale
Le bouillon MRS est utilisé pour l'enrichissement, la culture et l'isolement de toutes les espèces de Lactobacillus. La formulation du milieu MRS a été développée par De Man, Rogosa et Sharpe {23} afin de remplacer le jus de tomate et le milieu au jus de tomate et à l'extrait de viande. Il s'agit d'un milieu favorisant la croissance des Lactobacilli en général, y compris des souches ayant montré une faible croissance dans les milieux existants, comme L. brevis et L. fermenti. Le milieu de culture MRS contient du polysorbate (Tween 80), de l'acétate, du magnésium et du manganèse qui sont connus pour agir comme des facteurs de croissance spéciaux pour les Lactobacilli, ainsi qu'une base nutritive riche. Comme ces milieux possèdent un très faible degré de sélectivité, les espèces Pediococcus et Leuconostoc, ainsi que d'autres bactéries secondaires, peuvent également s'y développer. La plupart des microflores associées peuvent être inhibées par l'acétate de thallium, l'acide sorbique, l'acide acétique, le nitrite de sodium, le cycloheximide et la polymyxine. Les colonies de lactobacilles sont petites, blanches et crémeuses. Les colonies de saccharomyces apparaissent sous la forme de grandes colonies blanches et crémeuses.{24}
Application
Le bouillon MRS est utilisé pour les tests finaux des produits ou les analyses en cours de procédé des boissons afin de détecter la contamination par des lactobacilles, L. brevis et L. fermenti dans la bière, l'eau en bouteille, le cidre, les boissons non alcoolisées et les boissons pour sportifs. Ce milieu est utilisé dans les industries clinique, cosmétique et agro-alimentaire.
Milieu de culture
MRS
Remarque sur l'analyse
Les colonies de lactobacilles sont petites, blanches et crémeuses. Les colonies de saccharomyces apparaissent sous la forme de grandes colonies blanches et crémeuses.
Micro-organismes de QC
L. casei (ATCC 393)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria, Vol. 1, Williams and Wilkins, Baltimore
MacFaddin JF
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1985)
A medium for the cultivation of lactobacilli
De Man, JC and Rogosa, d M and Sharpe, M Elisabeth
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1960)