Principaux documents
MAIPNTR10
Millipore
Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophobe
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits en PVDF, Plaque de 96 puits hydrophobe
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Niveau de qualité
Description
This clear 96 well filter plate has a Hydrophobic PVDF membrane used for PAMPA.
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
hydrophobic
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
50-250 μL
Matrice
Immobilon®-P
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Type de liaison
high binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accroître la prévisibilité des candidats médicaments plus tôt dans le pipeline de découverte de nouveaux médicaments à l'aide de tests sans cellules peut améliorer le criblage des candidats durant la phase ADME. Les tests de perméabilité sans cellules sont des modèles qui permettent de prédire l'absorption orale des candidats en cours de développement.
Les plaques MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP et MultiScreen Acceptor permettent de mettre en œuvre des stratégies de prédiction de transport passif à l'aide de membranes artificielles.
Les membranes présentent une densité et une structure de pore uniformes garantissant un transport fiable :
- L'utilisation de puits individuels réduit au minimum les interférences entre les candidats
- La compatibilité avec les systèmes de manipulation de liquides automatisés augmente le débit d'analyse
Test de perméabilité :
- La plaque MultiScreen Permeability comporte une membrane en polycarbonate, recouverte d'une couche artificielle d'hexane/hexadécane pour les tests de perméabilité.1
Test PAMPA :
- La plaque MultiScreen-IP possède une membrane hydrophobe en PVDF, recouverte d'une bicouche lipidique pour les tests PAMPA.2,3
Plaque MultiScreen Acceptor :
- La plaque MultiScreen Acceptor peut être utilisée avec n'importe quelle plaque pour capturer les composés transportés de manière passive. Constituée à 100 % de PTFE, la plaque peut améliorer les résultats de LC/MS en fonction de la charge des petites molécules en cours d'évaluation.
Code du filtre : IP
Application
Domaine de recherche
Dosages
Protéines
Forme physique
Code couleurs : Transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : non
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Afficher tout
Protocoles
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.