MABT25
Anti-Myosin 2 Antibody, clone 5B11.1
clone 5B11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Myosin-2, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, MyHC-2a, Myosin heavy chain Iia, MyHC-Iia, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B11.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH2(4620)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Western Blot Analysis: A representative lot detected Myosin-2 in mouse heart cell cytosolic extracts.
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected Myosin-2 in human cardiac muscle tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human cardiac muscle tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable