MABT1443
Anti-phospho-Connexin 43 (Ser368) Antibody, clone 2C6
Synonyme(s) :
Gap junction alpha-1 protein;Connexin-43;Cx43;Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 43.01 kDa
observed mol wt ~42 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, bovine, porcine, canine, human, feline
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer368)
Informations sur le gène
human ... GJA1(2697)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in NRK cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Connexin 43 phosphorylated on serine 368 in lysates from untreated NRK cells and in NRK cells treated with 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA; 25 nM; 40 min).
Tested Applications
Western Blotting Analysis (WB): A representative lot of this antibody detected phospho-Connexin-43 (Ser368) in NRK cells. ( Solan, JL., and Lampe, PD. (2020). Biomolecules. 10(12); 1596).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable