MABT1364
Anti-Spectrin beta-II Antibody, clone 2A7
clone 2A7, from mouse
Synonyme(s) :
Spectrin beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A7, monoclonal
Espèces réactives
human, rabbit
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTBN1(6711)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Spectrin beta-II in Immunocytochemistry applications (Bazellieres, E., et. al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt 4):919-31).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Spectrin beta-II in Western Blotting applications (Bazellieres, E., et. al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt 4):919-31).
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Spectrin beta-II in differentiated Caco2 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable