MABS2242
Anti-Haptoglobin Antibody, clone P2A12
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P2A12, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 45.21 kDa
observed mol wt ~17 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... HP(3240)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with purified human haptoglobin plasma.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected purified Haptoglobin from human plasma.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Haptoglobin in human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable