MABS1136
Anti-Cathelicidin/FALL-39/LL-37 Antibody, clone 8C10.1
clone 8C10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Cathelicidin antimicrobial peptide, 18 kDa cationic antimicrobial protein, CAP-18, hCAP-18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8C10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMP(820)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Cathelicidin/FALL-39/LL-37 immunoreactivity in human bone marrow tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable