Key Documents
MABN844
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-neurophysine 1, clone PS 38
clone PS 38, from mouse
Synonyme(s) :
Oxytocin-neurophysin 1, OT-NPI, Oxytocin, Ocytocin, Neurophysin 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PS 38, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Oxt(25504)
Description générale
Les neurophysines (NP) sont des protéines linéaires riches en cystéine contenant 93 à 95 acides aminés. On retrouve deux types de neurophysines, la NPI et la NPII, chez la plupart des espèces de mammifères ; elles jouent le rôle de transporteurs de l'ocytocine (OT) et de la vasopressine (AVP), respectivement. Chaque neurophysine et l'hormone qui y est associée sont synthétisées sous la forme d'une seule et même protéine précurseur : l'OT-NPI (UniProt : P01179) codée par le gène Oxt (ou Ot), et l'AVP-NPII (UniProt : P01186) codée par le gène Avp chez le rat. Des clivages post-traductionnels éliminent le peptide signal et convertissent la protéine précurseur en OT et en NPI matures (acides aminés 20 à 28 et 32 à 135 respectivement de l'OT-NPI), ou en AVP et NPII matures (acides aminés 24 à 32 et 36 à 128 respectivement de l'AVP-NPII). L'OT est une puissante hormone et un neurotransmetteur sécrété dans l'hypophyse. Elle exerce son activité biologique par l'intermédiaire de son récepteur OXTR (également appelé OTR). L'OT est utilisée en clinique pour le déclenchement du travail et elle peut avoir un potentiel thérapeutique pour le traitement du trouble de l'anxiété sociale. L'AVP fonctionne principalement comme un antidiurétique et régule la concentration en eau, en glucose et en sels du sang. Sécrétée par le lobe postérieur de l'hypophyse, elle exerce son activité biologique au niveau du rein par l'intermédiaire de son récepteur couplé à la protéine G AVPR2 (V2R).
Spécificité
Le clone PS 38 détecte la neurophysine 1 (neurophysine associée à l'ocytocine), mais pas l'ocytocine/oxytocine ni la neurophysine 2 (neurophysine associée à la vasopressine).
Immunogène
Extrait soluble en milieu acide de lobe intermédiaire de rat (Sprague-Dawley) conjugué à l'hémocyanine de patelle, correspondant à la neurophysine 1 de rat.
Épitope : neurophysine 1
Application
Cet anticorps anti-neurophysine 1, clone PS 38, est validé pour une utilisation en western blotting, en immunohistochimie et en dosage radio-immunologique pour la détection de la neurophysine 1.
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter les neurones producteurs d'ocytocine dans les régions du lobe nerveux et du noyau supraoptique de l'hypothalamus, sur des coupes histologiques d'hypophyse et d'hypothalamus de rat incluses en paraffine [Ben-Barak, Y. et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97].
Dosage radio-immunologique : L'affinité de liaison d'un lot représentatif pour la neurophysine 1 de rat purifiée a été évaluée par dosage radio-immunologique [Ben-Barak, Y. et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97].
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la neurophysine 1 dans des extraits de lobe postérieur d'hypophyse de rat [Ben-Barak, Y. et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97].
Sous-domaine de recherche
Signalisation développementale
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus hypophysaires de rat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la neurophysine 1 dans 10 µg de lysat de tissus hypophysaires de rat.
Description de la cible
Poids observé : ~12 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dipanwita Pati et al.
Journal of neuroendocrinology, 32(3), e12839-e12839 (2020-03-07)
Significant prior evidence indicates that centrally acting oxytocin robustly modulates stress responsiveness and anxiety-like behaviour, although the neural mechanisms behind these effects are not entirely understood. A plausible neural basis for oxytocin-mediated stress reduction is via inhibition of corticotrophin-releasing hormone
Leo Kojima et al.
iScience, 27(6), 109878-109878 (2024-05-27)
Adeno-associated virus (AAV) vectors are potential tools for cell-type-selective gene delivery to the central nervous system. Although cell-type-specific enhancers and promoters have been identified for AAV systems, there is limited information regarding the effects of AAV genomic components on the
Rohan Savani et al.
Bioscience reports, 44(1) (2024-01-16)
Combining adeno-associated virus (AAV)-mediated expression of Cre recombinase with genetically modified floxed animals is a powerful approach for assaying the functional role of genes in regulating behavior and metabolism. Extensive research in diverse cell types and tissues using AAV-Cre has
Fei Zeng et al.
ASN neuro, 13, 17590914211055064-17590914211055064 (2021-11-24)
This study investigated the effects of the pharmacological manipulation of noradrenergic activities on dopaminergic phenotypes in aged rats. Results showed that the administration of L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine (L-DOPS) for 21 days significantly increased the expression of tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine transporter
Marie Habart et al.
STAR protocols, 4(1), 101968-101968 (2023-01-05)
Here, we present an optimized iDISCO+ protocol combining tissue clearing and light sheet microscopy to map the postnatal development of oxytocin and vasopressin neurons in mouse hypothalamus. We describe tissue preparation, immunostaining, clearing, and imaging. We then detail how to