Principaux documents
MABN1837
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-AGE, anticorps anti-carboxyméthyl-lysine, clone 6C7
clone 6C7, from mouse
Synonyme(s) :
N(epsilon)-(carboxymethyl) lysine, CML, AGE-CML, N-epsilon-CML, AGE-CML (6C7) Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'accumulation chronique de produits avancés de la glycation (AGE) est une caractéristique commune au vieillissement, à l'hyperlipidémie et au diabète ; elle affecte la fonction des protéines, des lipides et de l'ADN. Bien que la formation de produits AGE soit considérée comme un processus principalement endogène, certains facteurs externes, tels que certains produits alimentaires et le tabagisme, peuvent augmenter le niveau d'AGE dans les tissus. Dans certaines conditions, le glucose peut former des adduits covalents avec les protéines plasmatiques par le biais du processus de glycation. La glycation est une réaction non enzymatique de réduction des sucres par les chaînes latérales de lysine et les groupes aminés N-terminaux des protéines. Le terme AGE fait souvent référence à des produits terminaux non réactifs, tels que la N-carboxyméthyllysine (CML), ainsi qu'à des précurseurs réactifs, comme le méthylglyoxal (MG). La CML est un produit AGE que l'on trouve généralement sur les protéines et les lipides à la suite d'un stress oxydatif et d'une glycation chimique. Une glycation excessive peut perturber la fonction des protéines en modifiant l'activité des enzymes, la fonction des récepteurs et la conformation moléculaire. La glycation des protéines et la formation ultérieure de produits AGE contribuent à la pathogenèse des complications liées au diabète, telles que la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. Des niveaux plus élevés de CML ont été associés à un risque accru de fracture de la hanche chez les personnes âgées, indépendamment de la densité minérale osseuse. Les produits AGE interagissent avec divers récepteurs de liaison aux AGE (RAGE) à la surface des cellules, ce qui entraîne leur endocytose et leur dégradation. Cela peut également générer des événements pro-oxydants et pro-inflammatoires dans les cellules. Les produits AGE pourraient également contribuer au développement ou à l'aggravation de nombreuses maladies dégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. (réf. : Cai, W., et al. (2002). Mol. Med. 8 (7): 337-346; Barzilay, JI et al. (2014). J. Bone Miner. Res. 29(5):1061-1066).
Spécificité
Le clone 6C7 réagit spécifiquement avec les protéines modifiées par la carboxyméthyl lysine.
Immunogène
Hémocyanine de patelle (KLH) modifiée par de la carboxyméthyl lysine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-AGE, carboxyméthyl lysine, clone 6C7, réf. MABN1837, est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique, qui cible les protéines modifiées par la carboxyméthyl lysine (CML) et qui a été testé en immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu rénal de souris.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter la présence d'AGE, Carboxyméthyl lysine dans les tissus rénaux de souris nourries avec des régimes riches en AGE.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
J B J Kamphuis et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(5), e22297-e22297 (2022-04-09)
Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder for which dietary interventions can be a useful treatment. In recent years, the low-FODMAP approach is gaining traction in this regard. The fermentation of these non-absorbed carbohydrates by the gut microbiota
Xi-Yuan Liu et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 738022-738022 (2021-11-26)
Retinal pigment epithelium (RPE) serves critical functions in maintaining retinal homeostasis. An important function of RPE is to degrade the photoreceptor outer segment fragments daily to maintain photoreceptor function and longevity throughout life. An impairment of RPE functions such as