MABN1831
Anti-Atlastin-1 Antibody, clone 3194
clone 3194, from mouse
Synonyme(s) :
Atlastin-1, Brain-specific GTP-binding protein, GBP-3, GTP-binding protein 3, Guanine nucleotide-binding protein 3, hGBP3, Spastic paraplegia 3 protein A
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3194, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATL1(51062)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot localized Atlastin-1 immunoreactivity with that of REEP1 by dual fluorescent immunocytochemistry staining of paraformaldehyde-fixed rat cortical neurons (Park, S.H., et al. (2010). J. Clin. Invest. 120(4):1097-1110).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot localized overexpressed human Atlastin-1 in paraformaldehyde-fixed COS7 transfectants by fluorescent immunocytochemistry (Park, S.H., et al. (2010). J. Clin. Invest. 120(4):1097-1110).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Atlastin-1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable