MABF94
Anti-BDCA-2 Antibody, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Synonyme(s) :
C-type lectin domain family 4 member C, Blood dendritic cell antigen 2, BDCA-2, C-type lectin superfamily member 7, Dendritic lectin, CD303
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10E6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLEC4C(170482)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BDCA-2 on 10 µg of recombinant BDCA-2 protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Recombinant BDCA-2 protein
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable