MABF836
Anti-EBI3 Antibody/IL-35, clone V1.4H6.25 (Neutralizing)
clone V1.4H6.25, from mouse
Synonyme(s) :
EBI3/IL-35, IL-27B, Interleukin-27 subunit beta, IL-27 subunit beta, IL-27B, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V1.4H6.25, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ebi3(50498)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected EBI3/IL-35 in 1 µg of recombinant mouse EBI3 protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable