MABF383
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il7R(16197)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité