MABF3036
Anti-PSGL-1/CD162 Antibody, clone HECA-452
Synonyme(s) :
P-selectin glycoprotein ligand 1;PSGL-1 Selectin P ligand,;CD162
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HECA-452, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 43.2 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SELPLG(6404)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): 1.0 μg of this antibody stained one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PSGL-1/CD162 in Immunohistochemistry application (Duijvestijn, A.M., et al. (1988). Am J Pathol. 130(1):147-55).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PSGL-1/CD162 in Flow Cytometry application (Picker, L.J., et al. (1991). Nature. 349(6312):796-9; Fuhlbrigge, R.C., et al. (1997). Nature. 389(6654):978-81).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PSGL-1/CD162 in Western Blotting application (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1997). Nature. 389(6654):978-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable