MABF2042
Anti-TSLP Receptor Antibody, clone 1A6
clone 1A6, from mouse
Synonyme(s) :
Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like 2, IL-XR, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, TSLPR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRLF2(64109)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TSLP Receptor in one million THP-1 monocytic peripheral blood cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable